Learn More
Yoduro de sodio, ≥ 99 %, (uso con reactivos ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11466381 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466381 100 g -
11476381 500 g 500 g
11486381 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466381 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219397980
CAS 7681-82-5
Fórmula molecular INa
Peso molecular (g/mol) 149.894
Clave InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nombre IUPAC sodio; yoduro
SMILES [Na+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Iodide
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.9
Grado Reactivo ACS