Learn More
Yoduro de sodio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
10 GR
100 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10687284 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10677284 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10032620 10 g Frasco de vidrio 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10687284 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212681000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.00€
    357.00€ / 100 g
    Ahorro 24.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7681-82-5 | INa | 149.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-82-5
Fórmula molecular INa
Peso molecular (g/mol) 149.89
Número MDL MFCD00003532
Clave InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nombre IUPAC sodio; yoduro
SMILES [Na+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1300.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium iodide
Punto de fusión 661.0°C
Nombre de nota Extra Pure
Color Blanco
Forma física Polvo granular
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula lineal NaI
Fieser 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 10,365; 11,488; 12,29; 13,43; 14,89; 16,86
Índice Merck 15, 8765
Información de solubilidad Solubility in water: 184g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.89
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.66
Densidad 3.6600g/mL