Learn More
Yodato de sodio, puriss p.a., ≥ 99,5 % (RT), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15676830 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15676830 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 15676830 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 7170225G
Solicitar formato a granel o personalizado
puriss. P.a., ≥ 99,5 % (RT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium iodate
CAS 7681-55-2
Cantidad 25 g
Fórmula molecular INaO3
Fórmula lineal NaIO3
Número MDL MFCD00003533
Número UN UN1479
Sinónimo sodium iodate, natriumjodat german, iodic acid, sodium salt, sodium iodate naio3, iodic acid hio3 , sodium salt, sodium iodate naio3 pentahydrate, unii-u558pcs5z9, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
Clave InChI WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]I(=O)=O.[Na+]
Nombre IUPAC sodio; yodato
Peso molecular (g/mol) 197.891
PubChem CID 23675764
ChEBI CHEBI:81708
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.89g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (RT)
Envase Frasco de vidrio
Densidad 4.28g/mL at 25°C