Learn More
Yodato de sodio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10346340 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10346340 100 g Jarra para polvos de plástico 100 GR
1 options
Código de producto. 10346340 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/5100/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
CAS 7681-55-2
Color Blanco
pH 5 to 8
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Fórmula molecular INaO3
Número MDL 3533
Sinónimo sodium iodate, natriumjodat german, iodic acid, sodium salt, sodium iodate naio3, iodic acid hio3 , sodium salt, sodium iodate naio3 pentahydrate, unii-u558pcs5z9, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
Clave InChI WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]I(=O)=O.[Na+]
Nombre IUPAC sodio; yodato
Peso molecular (g/mol) 197.891
PubChem CID 23675764
ChEBI CHEBI:81708
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.89g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium iodate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.