Learn More
Yodato sódico, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389277 100 g 100 g
11399277 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040135.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7681-55-2 | INaO3 | 197.891 g/mol
Sodium iodate is used in animal feed, food industry. It is utilized in the manufacture of disinfectants, antiseptics and deodorants. It acts as a significant part in the oxidation of aromatic, aliphatic, and alicyclic thiols. Potassium tetrahydroborate and sodium iodate in acidic aqueous solution react with cadmium to generate chemical vapor, which is useful for atomic fluorescence spectrometry application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-55-2
Fórmula molecular INaO3
Peso molecular (g/mol) 197.891
Número MDL MFCD00003533
Clave InChI WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium iodate, natriumjodat german, iodic acid, sodium salt, sodium iodate naio3, iodic acid hio3 , sodium salt, sodium iodate naio3 pentahydrate, unii-u558pcs5z9, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
PubChem CID 23675764
ChEBI CHEBI:81708
Nombre IUPAC sodio; yodato
SMILES [O-]I(=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium iodate
Punto de fusión (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Número UN UN1479
Índice Merck 14,8630
Información de solubilidad Soluble in water and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.89
Porcentaje de pureza ≤99%
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Densidad 4.28 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium iodate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodate