Learn More
Lingote de sodio, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
450 g
5 x 450 g
Tamaño de la unidad:
2250 g
450 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11355778 5 x 450 g 2250 g
11341428 450 g 450 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010342.60
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-23-5
Fórmula molecular Na
Peso molecular (g/mol) 22.99
Número MDL MFCD00085307
Clave InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Nombre IUPAC sodio
SMILES [Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium
Color Plata a gris
Nombre de nota Product meets ACS specifications
Aspecto Silver Gray ingot
Cantidad 5 x 450 g
Olor Odorless
Presión de vapor 1.59 hPa (1mm Hg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (Metals basis)
Formulario Lingote
Grado ACS