Learn More
Indanilcarbinicilina sódica, TRC
Código de producto. 30428358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428358 500 mg
30417743 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30428358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS635000500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26605-69-6
Fórmula molecular C26 H25 N2 O6 S . Na
Peso molecular (g/mol) 516.54
Sinónimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[3-[(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)oxy]-1,3-dioxo-2-phenylpropyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, sodium salt (1:1), (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[3-[(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)oxy]-1,3-dioxo-2-phenylpropyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[3-[(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)oxy]-1,3-dioxo-2-phenylpropyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, [2S-(2α,5α,6β)]-, Malonamic acid, N-(2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl)-2-phenyl-, 1-(5-indanyl) ester, monosodium salt (8CI), 5-Indanol, 6-ester with 6-(2-carboxy-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt (8CI), 5-Indanol, N-(2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl)-2-phenylmalonamate monosodium salt (8CI), CP 15464-2, Carbenicillin indanyl sodium, Carindacillin sodium, Carindapen, GU-Pen, Geocillin, Indanyl carbenicillin sodium salt, Monosodium indanyl carbenicillin, Sodium 5-indanylcarbenicillin, Sodium indanylcarbenicillin
Nombre IUPAC sodio; (2S,5R,6R)-6-[[3-(2,3-dihidro-1H-inden-5-iloxi)-3-oxo-2-fenilpropanoil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-thia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES [Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C(=O)Oc3ccc4CCCc4c3)c5ccccc5)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbenicillin Indanyl Sodium
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H26N2O6S.Na/c1-26(2)20(24(31)32)28-22(30)19(23(28)35-26)27-21(29)18(15-7-4-3-5-8-15)25(33)34-17-12-11-14-9-6-10-16(14)13-17;/h3-5,7-8,11-13,18-20,23H,6,9-10H2,1-2H3,(H,27,29)(H,31,32);/q;+1/p-1/t18?,19-,20+,23-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.1331