Learn More
Hipofosfito de sodio, monohidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11307707 250 g 250 g
11317707 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014104.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10039-56-2 | NaH{2}PO{2}^.H{2}O
El hipofosfito de sodio, monohidrato se utiliza para el agente de niquelado y el agente de tratamiento de agua sin electrolitos. También se utiliza en campos de petróleo. Además, se utiliza como aditivo alimentario. Además, reduce los iones de níquel en solución al níquel metálico en sustratos metálicos, así como en sustratos plásticos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 10039-56-2
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Fórmula molecular NaH{2}PO{2}^.H{2}O