Learn More
Hipofosfito sódico monohidrato, Puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥99%, Solstice
Código de producto. 15633020 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
50 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15633020 50 kg 50 Kg
15603020 100 g 100 g
15623020 250 g 250 g
15613020 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15633020 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3041050KG
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS 10039-56-2
Fórmula molecular H4NaO3P
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD06252379
Clave InChI PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
PubChem CID 23708894
Nombre IUPAC hidrato de sodio fosfinato
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hypophosphite monohydrate
Nombre de nota Puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥99%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 50 kg
Fórmula lineal NH4F
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99
Porcentaje de pureza >99%
Grado Puriss. P.a.
Envase Caja de cartón de fibra