Learn More
Sodium hypophosphite monohydrate, puriss., meets analytical specification of DAC, 99-103%, Honeywell
Código de producto. 15650770 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 kg
Envase:
Fiberboard Box
Tamaño de la unidad:
50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15650770 50 kg Fiberboard Box 50 Kg
1 options
Código de producto. 15650770 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 0441550KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hypophosphite monohydrate
Nombre de nota puriss., meets analytical specification of DAC, 99-103%
CAS 10039-56-2
% máx. CAS 100%
Cantidad 50 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99 to 103%
Fórmula molecular H4NaO3P
Fórmula lineal NaH2PO2 · H2O
Número MDL MFCD06252379
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
Clave InChI PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O
Nombre IUPAC sodium hydrate phosphinate
Peso molecular (g/mol) 105.99
PubChem CID 23708894
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 103%
Grado puriss.
Envase Fiberboard Box