Learn More
Sodium Hypophosphite Monohydrate, puriss., Honeywell
Código de producto. 15640770 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15640770 2.5 kg 2.50 Kg
15630770 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15640770 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 044152.5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10039-56-2
Fórmula molecular H4NaO3P
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD06252379
Clave InChI PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
PubChem CID 23708894
Nombre IUPAC sodium hydrate phosphinate
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hypophosphite Monohydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of DAC
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal NaH2PO2 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 103%
Grado puriss.