Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Hypophosphite Monohydrate |
| Nombre de nota | Meets analytical specification of DAC |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula lineal | NaH2PO2 · H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.99g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 to 103% |
| Grado | puriss. |