Learn More
Hipofosfito de sodio monohidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11974281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 KG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11974281 5 kg 5 KG
1 options
Código de producto. 11974281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222790051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.00€
    428.00€ / 5 Kg
    Ahorro 29.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Reactivo de reducción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hypophosphite monohydrate
Punto de fusión 90.0°C
CAS 10039-56-2
Cantidad 5 kg
Fórmula molecular H4NaO3P
Fórmula lineal NaH2PO2·H2O
Número MDL MFCD06252379
Sinónimo sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: 33.0 g/100 g ethylene glycol (25°C), 9.7 g/100 g propylene glycol (25°C), freely soluble in glycerol and boiling alcohol, slightly soluble in absolute alcohol, insoluble in ether - soluble in cold
Clave InChI PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O
Nombre IUPAC sodium hydrate phosphinate
Peso molecular (g/mol) 105.99
PubChem CID 23708894
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99
Grado Analítica