Learn More
Hipofosfito de sodio, monohidrato, 97+ %, agua de 12 a 17 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415383 500 g 500 g
11425383 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415383 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13385.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10039-56-2 | H4NaO3P | 105.99 g/mol
El hipofosfito de sodio, monohidrato se utiliza para el agente de niquelado y el agente de tratamiento de agua sin electrolitos. También se utiliza en campos de petróleo. Además, se utiliza como aditivo alimentario. Además, reduce los iones de níquel en solución al níquel metálico en sustratos metálicos, así como en sustratos plásticos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10039-56-2
Fórmula molecular H4NaO3P
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD06252379
Clave InChI PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Sodium phosphinite monohydrate;
Nombre IUPAC sodium hydrate phosphinate
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O
Especificaciones
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza ≥97%