Learn More
Hipoclorito de sodio, técnico, solución, autoindicador, Fisher Chemical
Código de producto. 10090480 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
Botella de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10090480 5 L Botella de plástico HDPE 5 LT
1 options
Código de producto. 10090480 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/5041/21
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Especificaciones
Punto de fusión -16 °C
CAS 7681-52-9
Color Amarillo
pH 11
Forma física Líquidos
Cantidad 5 L
Envase Botella de plástico HDPE
Fórmula molecular ClNaO
Número MDL 11120
Sinónimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
Clave InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hipoclorito
Peso molecular (g/mol) 74.439
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hypochlorite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.