Learn More
Solución de hipoclorito de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium hypochlorite |
| CAS | 7681-52-9 |
| Fórmula molecular | Cl O . Na |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | Hypochlorous Acid Sodium Salt, AD Gel, ActiPlus N 2818, AgClor 310, Antiformin, Aron Clean, Aron Clean LB 10, B-K Liquid, Baso Agri+, Belizna, Belkina, Carrel-Dakin Solution, Chloros, Cloralex, Cloralex NL, Clorox, Comfor, Dakin's Solution, DanKlorix, Deosan, Dispatch, Dispatch (Salt), Fox-Chlor, Hishikurin S, Histolith, Hyclorite, Hypex, Hypure, Hypure N, Javel Water, Javelle Water, Javex, Javex 5, Jomax Mold & Mildew, Stain Remover, Klorocin, Linely, Milton, Milton Sterilising Fluid, Modified Dakin's Solution, Nades, Neo-cleaner, Neoseptal CL, Parazone, Parozone, Purelex, Purelox, Purin B, Raverrack D, Sanrack P, Sodium Chloride Oxide (NaClO), Sodium Hypochloride, Sodium Hypochlorite (NaClO), Sodium Hypochlorite (NaOCl) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].[O-]Cl |
| Nombre IUPAC | sodio;hipoclorito |
| Peso molecular (g/mol) | 74.442 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 73.954 |