Learn More
Sodium Hypochlorite Solution, Reagent grade, Available chlorine 4.00 to 4.99%, Honeywell
Código de producto. 15638340 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
3 L
5 L
Tamaño de la unidad:
25 ml
3 litros
5 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15638340 25 mL 25 ml
15692440 500 mL 500 ml
15682440 3 L 3 litros
15602450 5 L 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15638340 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 23930525ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reagent Grade, available chlorine 4.00-4.99 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-52-9
Fórmula molecular ClNaO
Peso molecular (g/mol) 74.439
Número MDL MFCD00011120
Clave InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Nombre IUPAC sodio;hipoclorito
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hypochlorite Solution
Cantidad 25 mL
Fórmula lineal NaClO
Número UN 3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.44g/mol
Grado Reactivo
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Available chlorine 4.00 to 4.99%
Presión de vapor 17.5mmHg (20°C)
Densidad 1.097g/mL at 25°C