Learn More
Solución de hipoclorito sódico, purum, ≈10% (RT), Solstice
Código de producto. 15666830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Pakningsstørrelse
15666830 2.5 L 2.50 litro
15656830 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15666830 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 716962.5L
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Purum, ∼10 % (RT)
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-52-9
Fórmula molecular ClNaO
Peso molecular (g/mol) 74.439
Número MDL MFCD00011120
Clave InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Nombre IUPAC sodio;hipoclorito
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Sodium hypochlorite solution
Cantidad 2.5 L
Fórmula lineal NaClO
Número UN UN1791
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,44g/mol
Porcentaje de pureza 10% (RT)
Grado purum
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈10% (RT)
Densidad 1,21-1,26g/mL a 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hypochlorite solution
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Faresætning
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Sikkerhedssætning
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hypochlorite,solution
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.