Learn More
Solución de hipoclorito de sodio, base activa de cloro al 6-14%, Solstice
Código de producto. 15641320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15641320 500 mL 500 ml
15651320 6 x 500 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15641320 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 13440500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    86.58€ / 500 ml
    Ahorro 39.42€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-03-2027
Añadir a la cesta
base de cloro activo al 6-14 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-52-9
Fórmula molecular ClNaO
Peso molecular (g/mol) 74.439
Número MDL MFCD00011120
Clave InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Nombre IUPAC sodio;hipoclorito
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hypochlorite Solution
Forma física Liquid
Cantidad 500 mL
Fórmula lineal NaClO
Número UN 1791
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,44g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 6 to 14% active chlorine basis
Envase Frasco de polietileno
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hypochlorite solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hypochlorite,solution