Learn More
Solución de hipoclorito de sodio, 47/50 %, Chem-Lab
Descripción
Conservar en ambiente fresco, entre 2 y –15 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Punto de fusión | de 0 °C |
| Composición | Cloro disponible: ±13% |
| Densidad | 1.22g/mL |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74,44g/mol |
| Porcentaje de pureza | 47/50% (NaClO) |
| Olor | Cloro |
| pH | >13 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodio hipoclorito 47/50% solución p.
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, Sodium hypochlorite