Learn More
Hipoclorito de sodio pentahidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Hypochlorite Pentahydrate |
| CAS | 10022-70-5 |
| Fórmula molecular | ClNaO . 5(H2O) |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/ClO.Na.5H2O/c1-2;;;;;;/h;;5*1H2/q-1;+1;;;;; |
| SMILES | O.O.O.O.O.[Na+].[O-]Cl |
| Nombre IUPAC | hipoclorito de sodio pentahidratado |
| Peso molecular (g/mol) | 164.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0064 |