Learn More
Hipoclorito sódico, cloro activo al 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10527752 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 l
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
25 ml
250 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10527752 1 l Frasco de plástico 1 litro
10667381 25 mL Frasco de plástico 25 ml
10573094 250 mL Frasco de plástico 250 ml
11974211 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
15274734 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10527752 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419550010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7681-52-9 | ClNaO | 74.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-52-9 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClNaO
Peso molecular (g/mol) 74.44
Número MDL MFCD00011120
Clave InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hipoclorito de sodio, antiformina, oxiclorito de sodio, agua de Javel, ácido hipocloroso, sal sódica, solución Carrel-Dakin, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Nombre IUPAC sodio;hipoclorito
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hipoclorito sódico
Nombre de nota Cloro al 5 %
Color Amarillo
Forma física Solución
Cantidad 1 l
Fórmula lineal NaOCl
Fieser 01,1084; 04,456; 05,617; 06,543; 07,337; 08,461; 09,430; 10,365; 11,487; 15,293; 16,308
Índice Merck 15,8762
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.44
Porcentaje de pureza Del 4.5 al 5.5 %
Grado Reactivo
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.083
Densidad 1.0830 g/ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hypochlorite, reagent, 5% chlorine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hypochlorite