Learn More
Hipoclorito de sodio, 11-15% de cloro disponible
Descripción
El hipoclorito de sodio se utiliza como desinfectante y agente blanqueador. Se utiliza como desmanchador interviene en la eliminación de manchas de moho, manchas dentales que surgen por fluorosis. Encuentra aplicación en detergentes para ropa. Su solución acuosa se utiliza como blanqueador doméstico para higienizar superficies lisas. En una planta de tratamiento de agua, se utiliza para tratar aguas residuales con cianuro diluido, como desechos de galvanoplastia. Es un agente oxidante utilizado con catalizador de transferencia de fase para convertir alcoholes en compuestos carbonílicos correspondientes. Es un reactivo importante en la transposición de Hofmann para preparar amina primaria a partir de amida primaria.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
- Ampouled under argon
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Hypochlorite aq. soln. |
| Nombre de nota | 11-15% available chlorine |
| Color | Amarillo |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 2.5 L |
| Densidad | 1.2 |
| Información de solubilidad | Miscible with water. |
| SMILES | [Na+].[O-]Cl |
| Nombre IUPAC | hipoclorito de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 74.44 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium hypochlorite, 11-15% available chlorine
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hypochlorite,Sodium hydroxide
RU– Solo para uso en investigación