Learn More
Sulfato de hidroxitriamtereno de sodio, Mikromol™
Código de producto. 30051327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051327 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051327 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0269.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfato de hidroxitriamtereno de sodio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxytriamterene Sulfate
CAS 73756-87-3
Nombres de analitos o componentes Sodium Hydroxytriamterene Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H10 N7 O4 S . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sodium Hydroxytriamterene Sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N7O4S.Na/c13-9-7(5-1-3-6(4-2-5)23-24(20,21)22)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9;/h1-4H,(H,20,21,22)(H6,13,14,15,17,18,19);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc3
Nombre IUPAC sulfato de sodio;[4-(2,4,7-triaminopteridin-6-il)fenilo]
Peso molecular (g/mol) 371.31
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.0413 g/mol