Learn More
Hidróxido de sodio, solución estandarizada de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11333747
Hidróxido de sodio, solución estandarizada de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333747
4 L, 4 litros
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
Código de producto. 11333747
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035625.K7
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Sodium hydroxide, 0.1N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Solubilidad Miscible with glycerol, ethanol and methanol; Immiscible with acetone and ether
Cantidad 4 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hidróxido sódico:0,4%; agua:99,6%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteQ19L521 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto035625.M4,035625.K2,035625.K7
Número de loteQ19L520 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto035625.M4,035625.K2,035625.K7
Número de loteP16L520 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/03/2025 Código de producto035625.M4,035625.K2,035625.K7
Número de loteN26L520 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/03/2025 Código de producto035625.K2,035625.M4,035625.K7
Número de loteN26L519 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/03/2025 Código de producto035625.K2,035625.M4,035625.K7
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidróxido de sodio, solución estandarizada de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals >