Learn More
Hidrosulfito de sodio, técnico, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307708 100 g 100 g
11317708 25 g 25 g
11397698 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11307708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033381.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7775-14-6 | Na2O4S2 | 174.096 g/mol
Sodium hydrosulfite is used as a reducing agent in aqueous solutions, sulfonating agent , chelating agent and decolorizing agent in organic reactions. It finds application in water treatment, gas purification, cleaning, leather, polymers, photography, and many others. It is involved in chemical enhanced oil recovery to stabilize polyacrylamide polymers against radical degradation in the presence of iron. It plays an important role to determine the iron content in soil chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7775-14-6
Fórmula molecular Na2O4S2
Peso molecular (g/mol) 174.096
Número MDL MFCD00011640
Clave InChI JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMILES [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydrosulfite
Punto de fusión 52°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >85%
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.11
Sensibilidad Moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydrosulfite, technical grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium dithionite