Learn More
Hidrosulfito sódico, aprox. 85 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10255550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2 KG
25 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10255550 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10685032 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10665032 2 kg Frasco de vidrio 2 KG
10368093 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10255550 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 169590010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7775-14-6 | Na2O4S2 | 174.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7775-14-6
Número MDL MFCD00011640
Clave InChI JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMILES [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium hydrosulfite
Punto de fusión >300.0°C
Nombre de nota tech., ca. 85%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ca. 85%
Fórmula molecular Na2O4S2
Fórmula lineal Na2S2O4
Índice Merck 15, 8747
Información de solubilidad Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Peso molecular (g/mol) 174.096
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.1
Porcentaje de pureza ∼85%
Grado Técnico
Envase Frasco de vidrio
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydrosulfite
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Precautionary Statement
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.