Learn More
Hidrosulfito de sodio (85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Dithionite |
| CAS | 7775-14-6 |
| Fórmula molecular | 2 Na . O4 S2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Dithionous acid','sodium salt (1:2), Dithionous acid','disodium salt (8CI,9CI), Blankit, Blankit IN, Blankit S, Burmol, Cyclanon ARC, Disodium dithionite, Disodium hydrosulfite, Hydros, Hydrosulfite R Conc, Sodium dithionite, Sodium dithionite (Na2(S2O4)), Sodium hydrosulfite, Sodium hydrosulfite (Na2S2O4), Sodium hyposulfite, V-Brite B, Vatrolite |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)S(=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 174.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.9033 |