Learn More
Hidrato de hidrosulfuro de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Hydrosulfide Hydrate |
| CAS | 207683-19-0 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | HNaS(xH2O) |
| Sinónimo | Sodium Sulfide (Na(SH)) Hydrate, Sodium Hydrogen Sulfide Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Na.H2S/h;1H2/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Na]S |
| Nombre IUPAC | sulfanilsodio |
| Peso molecular (g/mol) | 56.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 55.9697 |