Learn More
Hidrosulfuro sódico hidrato, puro, escamas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10461301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
25 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10461301 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10782961 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10125320 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10648314 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10461301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296200250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 207683-19-0 | HNaS | 56.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207683-19-0
Fórmula molecular HNaS
Peso molecular (g/mol) 56.06
Número MDL MFCD00149796
Clave InChI HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydrosulfide hydrate, hnas.h2o, nahs.h2o, sodium sulfanide hydrate, sodium bisulfide monohydrate, sodium hydrosulphide hydrate, sodium hydro sulfide hydrate, sodium hydrosulfide monohydrate, sodium hydrate sulfanide, sodium hydrosulfide hydrate, cp
PubChem CID 16211346
Nombre IUPAC sodio;sulfanida;hidrato
SMILES [Na+].[SH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydrosulfide hydrate
Punto de fusión 55.0°C
Forma física Escamas delicuescentes
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NaSH·xH2O
Fieser 03,266
Temperatura de inflamación 90°C
Índice Merck 14,8587
Información de solubilidad Solubility in water: 620g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.06
Porcentaje de pureza ≥67% min. (NaHS) typically 70 to 72%
Grado Pure
Olor Obnoxious
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydrosulfide hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrosulfidehydrate