Learn More
Sodium Hydrosulfide Hydrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15611540 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
3 kg
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
3 Kg
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15611540 5 g Glass Bottle 5 g
15681530 100 g Glass Bottle 100 g
15691530 1 kg Glass Bottle 1 Kg
15601540 3 kg Glass Bottle 3 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15611540 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1615275G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
min. 60.0% (NaHS)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207683-19-0
Fórmula molecular HNaS
Peso molecular (g/mol) 56.06
Número MDL MFCD00149796
Clave InChI HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydrosulfide hydrate, hnas.h2o, nahs.h2o, sodium sulfanide hydrate, sodium bisulfide monohydrate, sodium hydrosulphide hydrate, sodium hydro sulfide hydrate, sodium hydrosulfide monohydrate, sodium hydrate sulfanide, sodium hydrosulfide hydrate, cp
PubChem CID 16211346
SMILES [Na+].[SH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydrosulfide Hydrate
Punto de fusión 52°C to 54°C
Color Yellow
Cantidad 5 g
Fórmula lineal NaSH·xH2O
Número UN UN2949
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Nombre IUPAC sodium;sulfanide;hydrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.06g/mol (anhydrous basis)
Envase Glass Bottle
Aspecto Flakes