Learn More
Citrato de hidrógeno de sodio sesquihidratado, TRC
Código de producto. 30416898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416898 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30416898 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS615215100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydrogencitrate Sesquihydrate
CAS 6132-05-4
Fórmula molecular C12H12Na4O14 3(H2O)
Cantidad 100 g
Sinónimo 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-hydroxy-','sodium salt','hydrate (2:4:3), 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-hydroxy-','disodium salt','hydrate (2:3) (9CI), Citric acid','disodium salt','sesquihydrate (8CI), Sodium 1,2,3-propanetricarboxylate hydrate (4:2:3), Disodium hydrogen citrate 1.5 hydrate, Disodium citrate sesquihydrate, Tetrasodium dicitrate trihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2C6H8O7.4Na.3H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;;3*1H2/q;;4*+1;;;/p-4
SMILES O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].OC(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
Nombre IUPAC tetrasodio;3-carboxi-3-hidroxipentanodioato;trihidrato
Peso molecular (g/mol) 526.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.0135