Learn More
Sodium Hydrogen Tartrate Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Código de producto. 11473723 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Plastic powder jar
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11473723 500 g Plastic powder jar 500 GR
1 options
Código de producto. 11473723 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/4760/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
500g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 6131-98-2
Color Blanco
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C4H7NaO7
Número MDL 211332
Sinónimo sodium bitartrate monohydrate, sodium hydrogen tartrate monohydrate, sodium bitartrate,monohydrate, tartaric acid monosodium salt, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate hydrate, l-+-tartaric acid monosodium salt, sodium bitartrate, monohydrate,, sodium bitartrate monohydrate, bioultra t, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate-water 1/1/1, sodium bitartrate monohydrate, purum p.a t
Clave InChI LLVQEXSQFBTIRD-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O.O.[Na+]
Nombre IUPAC sodium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate;hydrate
Peso molecular (g/mol) 190.083
PubChem CID 23678966
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.09g/mol
Envase Plastic powder jar