Learn More
Tartrato monosódico, +98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10453005 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10453005 250 g Frasco de plástico 250 GR
10443005 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10453005 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389422500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 526-94-3 | C4H5NaO6 | 172.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 526-94-3
Fórmula molecular C4H5NaO6
Peso molecular (g/mol) 172.07
Número MDL MFCD00065393,MFCD00065393
Clave InChI NKAAEMMYHLFEFN-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo sodium bitartrate, monosodium tartrate, sodium hydrogen tartrate, natriumtartrat german, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monobasic sodium tartrate, monosodium l-+-tartrate, tartaric acid, monosodium salt, natrium hydrogen-2r,3r-tartrat, weinstein
PubChem CID 23690454
Nombre IUPAC sodio;2,3,4-trihidroxi-4-oxobutanoato
SMILES [Na+].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydrogen tartrate
Punto de fusión 253°C
Color Blanco
pH 3.3 to 3.6 (5% soln.)
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Índice Merck 15, 8725
Información de solubilidad Solubility in water: 89g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.07
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico