Learn More
Sulfato de hidrógeno y sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Hydrogen Sulfate |
| CAS | 7681-38-1 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | NaHSO4 |
| Sinónimo | Acid Sodium Sulfate, BIF, Bisulfate of Soda, Fanal, Monobasic Sodium Sulfate, Monosodium Hydrogen Sulfate, Monosodium Sulfate, Niter cake, Nitre cake, Poultry Litter Treatment, Printgen N, SBS Pet, Sodium Acid Sulfate, Sodium Bisulfate, Sodium Bisulphate, Sodium Hydrogen Sulfate, Sodium Hydrogen Sulfate (NaHSO4), Sodium Hydrosulfate, WC 00, WC-Klosettreiniger, WC-Perfect, WC-Super, pHase (Sodium Bisulfite) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Na.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Na+].OS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;sulfato de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 120.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.9493 |