Learn More
Sulfato de hidrógeno y sodio, TRC
Código de producto. 30422380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30422380 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30422380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2244855G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydrogen Sulfate
CAS 7681-38-1
Cantidad 5 g
Fórmula molecular NaHSO4
Sinónimo Acid Sodium Sulfate, BIF, Bisulfate of Soda, Fanal, Monobasic Sodium Sulfate, Monosodium Hydrogen Sulfate, Monosodium Sulfate, Niter cake, Nitre cake, Poultry Litter Treatment, Printgen N, SBS Pet, Sodium Acid Sulfate, Sodium Bisulfate, Sodium Bisulphate, Sodium Hydrogen Sulfate, Sodium Hydrogen Sulfate (NaHSO4), Sodium Hydrosulfate, WC 00, WC-Klosettreiniger, WC-Perfect, WC-Super, pHase (Sodium Bisulfite)
Fórmula InChI InChI=1S/Na.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SMILES [Na+].OS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;sulfato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 120.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.9493
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.