Learn More
Sulfato de hidrógeno sódico monohidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381339 1 kg 1 Kg
11361339 500 g 500 g
11371339 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11381339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013799.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    108.65€ / 1 Kg
    Ahorro 16.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10034-88-5 ∣ H3NaO5S ∣ 138.07 g/mol
Sodium hydrogen sulfate monohydrate is used in metal finishing and cleaning products. It is used to lower the pH of water for an effective chlorination in swimming pools. It is also used as a urine acidifier to reduce urinary stones in cats. Further, it is used in controlling outbreaks of crown-of-thorns starfish. It is a primary ingredient used in jewelry making to clean the surfaces. In addition to this, it is used as a food additive and serves as a reagent for the decomposition of basic metal oxides by fusion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-88-5
Fórmula molecular H3NaO5S
Peso molecular (g/mol) 138.07
Número MDL MFCD00149210
Clave InChI JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydrogen sulfate monohydrate
Punto de fusión ∽183°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 1 kg
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White crystalline
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ammonia.
Nombre IUPAC sodio; sulfato de hidrógeno; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.07 (120.06 Anhydrous)
Grado Reactivo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydrogen sulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen sulfate, monohydrate