Learn More
Sulfato de hidrógeno y sodio monohidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10627042 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10627042 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10627042 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/4690/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 58°C
CAS 10034-88-5
Color Blanco
pH 1
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H3NaO5S
Número MDL MFCD00149210
Sinónimo sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
Clave InChI JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC sodio;sulfato de hidrógeno;hidrato
Peso molecular (g/mol) 138.07
PubChem CID 23673662
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.08g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium bisulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen sulfate, monohydrate, Sodium bisulfate