Learn More
Sulfato de hidrógeno y sodio, anhidro, +90 %, resto principalmente sulfato de sodio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11385045 250 g 250 g
11375045 1000 g 1000 g
15405095 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11385045 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25587.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7681-38-1 | HNaO4S | 120.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-38-1
Fórmula molecular HNaO4S
Peso molecular (g/mol) 120.05
Número MDL MFCD00003531
Clave InChI WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
PubChem CID 516919
SMILES [Na+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydrogen sulfate
Punto de fusión 177°C to 180°C
Nombre de nota anhydrous
pH 1.0
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo resto principalmente sulfato de sodio
Número UN UN3260
Índice Merck 14,8586
Nombre IUPAC sodium hydrogen sulfate
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.06
Porcentaje de pureza ≥90%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.435
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydrogen sulfate, anhydrous, 90+%, remainder mainly sodium sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen sulfate, anhydrous