Learn More
Fosfato de hidrógeno de sodio, +98 %
Código de producto. 11438970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10000 g
250 g
2500 g
5 Kg
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438970 1 kg 1 Kg
11428970 250 g 250 g
11499403 500 g 500 g
11409413 2.5 kg 2500 g
11448970 5 kg 5 Kg
11419413 10 kg 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11438970 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11817.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141,96 g/mol
El fosfato sódico hidrogenado se utiliza en el tratamiento de alimentos y agua junto con el fosfato trisódico. Se utiliza como emulsionante y tampón en alimentos y productos farmacéuticos, como aditivo antiaglomerante en productos en polvo, suplemento dietético, inhibidor de incrustaciones, reactivo y tampón en química analítica. Se aplica en detergentes, productos de limpieza, textiles, auxiliares de cuero, fertilizantes y galvanoplastia. Además, se utiliza como laxante salino para tratar el estreñimiento. Inhibe la formación de incrustaciones de calcio en plantas de tratamiento de agua.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El hidrogenofosfato de sodio se utiliza en alimentación y en el tratamiento de agua junto con el fosfato trisódico. Se utiliza como emulsionante y tampón en alimentos y productos farmacéuticos, como aditivo antiaglomerante en productos en polvo, suplemento dietético, inhibidor de incrustaciones, reactivo y tampón en química analítica. Se aplica en detergentes, productos de limpieza, textiles, auxiliares de cuero, fertilizantes y galvanoplastia. Además, se utiliza como laxante salino para tratar el estreñimiento. Inhibe la formación de incrustaciones de calcio en las plantas de tratamiento de agua.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol, metanol y n-octanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydrogen phosphate
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Na2HPO4
Índice Merck 14,8659
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol,methanol and n-octanol.
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.98
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
RU– Solo para uso en investigación