Learn More
L-Tartrato de hidrógeno sódico, anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11333176 500 g 500 g
11313176 25 g 25 g
11323176 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11333176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12469.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 526-94-3 | C4H5NaO6 | 172.07 g/mol
Sodium hydrogen L-tartrate is used for detecting potassium and in nutrient media. It also used as a food additive and an acidity regulator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El L-tartrato de hidrógeno sódico se utiliza para detectar el potasio y también se emplea en nutrición. También se utiliza como aditivo alimentario y como regulador de acidez.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 526-94-3
Fórmula molecular C4H5NaO6
Peso molecular (g/mol) 172.07
Número MDL MFCD00065393,MFCD00065393
Clave InChI NKAAEMMYHLFEFN-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo sodium bitartrate, monosodium tartrate, sodium hydrogen tartrate, natriumtartrat german, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monobasic sodium tartrate, monosodium l-+-tartrate, tartaric acid, monosodium salt, natrium hydrogen-2r,3r-tartrat, weinstein
PubChem CID 23690454
Nombre IUPAC sodio;2,3,4-trihidroxi-4-oxobutanoato
SMILES [Na+].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydrogen L-tartrate
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión ∽243°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 6099125
Índice Merck 14,8589
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +24.5° (c=3 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.07
Porcentaje de pureza 98%