Learn More
Hidrogenofumarato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420558 50 g 50 g
11430558 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24683.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5873-57-4 | C4H2NaO4 | 137.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5873-57-4
Fórmula molecular C4H2NaO4
Peso molecular (g/mol) 137.05
Número MDL MFCD00039097
Clave InChI VRVKOZSIJXBAJG-TYYBGVCCSA-L
Sinónimo sodium hydrogen fumarate, monosodium fumarate, sodium fumarate, maleic acid, sodium salt, maleinian sodu polish, fumaric acid monosodium salt, ccris 7315, 2-butenedioic acid 2z-, sodium salt, sodium e-3-carboxyacrylate, maleinian sodu
PubChem CID 6076814
Nombre IUPAC sodio;(E)-4-hidroxi-4-oxobut-2-enoato
SMILES [Na+].[O-]C(=O)\C=C\C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydrogen fumarate
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.06
Porcentaje de pureza 98%