Learn More
DL-Malato de hidrógeno de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473187 50 g 50 g
15483187 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19428.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57467-17-1 | C4H5NaO5 | 156.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57467-17-1
Fórmula molecular C4H5NaO5
Peso molecular (g/mol) 156.07
Número MDL MFCD00798569
Clave InChI DOJOZCIMYABYPO-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo sodium hydrogen malate, monosodium malate, sodium malate, l-malic acid, --sodium hydrogen malate, l--malic acid disodium salt, sodium 3-carboxy-3-hydroxypropanoate, 2-hydroxysuccinic acid 1-sodium salt, sodium 3,4-dihydroxy-4-oxo-butanoate, 2-hydroxybutanedioic acid 4-sodium salt
PubChem CID 23678821
Nombre IUPAC Sodio; 3,4-dihidroxi-4-oxobutanoato
SMILES [Na+].OC(CC([O-])=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydrogen DL-malate
Punto de fusión 210°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.07
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydrogen DL-malate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen DL-malate