Learn More
Hidrógeno-carbonato de sodio, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10122640 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10122640 5 kg Barril de plástico 5 KG
10508640 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10010510 3 kg Jarra de plástico para polvo 3 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10122640 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/4200/65
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.85€
    80.70€ / 5 Kg
    Ahorro 5.15€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Hidrogenocarbonato de sodio, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión de 270 °C
Color Blanco
pH 8,3
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 5 kg
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 84,01g/mol
Envase Barril de plástico