Learn More
Arsenato de hidrógeno sódico heptahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423827 500 g 500 g
11413827 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11423827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18275.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 10048-95-0 ∣ AsH15Na2O11 ∣ 312.01 g/mol
Sodium hydrogen arsenate heptahydrate is used as a source of soluble arsenic and in dyeing and printing with Turkey-red oil. It also acts as a veterinary drug for anti-parasitic, skin diseases, blood diseases, rheumatism, and asthma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
soluble en agua y glicerol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10048-95-0
Fórmula molecular AsH15Na2O11
Peso molecular (g/mol) 312.01
Número MDL MFCD00149179
Clave InChI KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate
PubChem CID 61460
Nombre IUPAC disodio; arsorato de hidrógeno; heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
Punto de fusión 130°C (decomposition)
Forma física Crystalline Powder and/or Crystals
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Densidad 1.88
Número UN UN1685
Información de solubilidad Soluble in water and glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.01 (185.94 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Grado Ungraded