Learn More
Arsenato de hidrógeno sódico heptahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium hydrogen arsenate heptahydrate is used as a source of soluble arsenic and in dyeing and printing with Turkey-red oil. It also acts as a veterinary drug for anti-parasitic, skin diseases, blood diseases, rheumatism, and asthma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
soluble en agua y glicerol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium hydrogen arsenate heptahydrate |
| Punto de fusión | 130°C (decomposition) |
| Forma física | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Cantidad | 100 g |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 1.88 |
| Número UN | UN1685 |
| Información de solubilidad | Soluble in water and glycerol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.01 (185.94 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Disodium hydrogen arsenate heptahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Disodium hydrogen arsenate heptahydrate