Learn More
Hidruro de sodio, aprox. 60 % de dispersión en aceite, en bolsas solubles de disolvente
Código de producto. 15439075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439075 50 g 50 g
15449075 100 g 100 g
15459075 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15439075 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36490.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El hidruro de sodio puede usarse para la intercalación directa en C60, dando como resultado un material superconductor (Nah)4C60. Se utiliza principalmente como una base fuerte en síntesis orgánica. Se puede utilizar para secar algunos disolventes orgánicos. Se ha propuesto para el almacenamiento de hidrógeno para su uso en vehículos con pilas de combustible.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, cloruros ácidos, ácidos, halógenos y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-69-7
Fórmula molecular HNa
Peso molecular (g/mol) 23.998
Número MDL MFCD00003471
Clave InChI BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
PubChem CID 24758
Nombre IUPAC sodio; hidruro
SMILES [H-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydride
Nombre de nota ≈60% dispersion in oil, in solvent solublebags
Color De gris a blanco
Forma física Polvo húmedo
Cantidad 50 g
Número UN UN1427
Información de solubilidad It reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 24
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive; Water reactive