Learn More
Hialuronato de sodio, TRC
Código de producto. 18023630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18023630 100 g 100 g
18011840 5 g 5 g
18092320 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18023630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS634800100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9067-32-7
Fórmula molecular [C14H22NNaO11]n
Peso molecular (g/mol) 419.31
Sinónimo Arthrease, Artz, Artz Dispo, Artzal, Bio Hyaluro 12, Bio Sodium Hyaluronate HA 20, Chlamyhyaluronic acid sodium salt, Cystistat, Euflexxa, FCH 121-S, FCH 150, FCH 200, FCH 248, FCH 60, FCH 80, FCH 80LE, FCH-SU, Fermatron, HA-F, HA-Q, HA-Q 1, HA-QA, HE-QSE, Healon, Healon (polysaccharide), Healon GV, Healon V, Hyalart, Hyalein, Hyalein Mini, Hyalgan, Hyaluronsan HA-LQ, Hyaluronsan HA-LQ1, Hyaluronsan HA-LQH, Hyaluronsan HA-Q, Hyaluronsan HA-QSS, Hyaluronsan M 5070, Hyasol, Hyasol BT, Hyladerm, Hylo Comod, Jointex, Khionat, NRD 101, Nidelon, Opegan, Orthovisc, Ostenil, Provisc, SI 4402, SL 1010, SLM 10, SPH, Sinovial, Sodium hyaluronate, Suvenyl, Tear Balance, Vismed
Nombre IUPAC sodio (2S,3S,5R,6S)-3-(((2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-hidroxi-6-(hidroximetil)-4-metoxitetrahidro-2H-pyran-2-il)oxy)-4,5-dihidroxi-6-metiltetrahidro-2H-pyran-2-carboxilato
SMILES C[C@@H]([C@@H](C([C@@H]1O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)CO)O)OC)NC(C)=O)O)O)O[C@@H]1C(O[Na])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hyaluronic Acid Sodium Salt
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H27NO11.Na/c1-5-9(20)11(22)13(14(26-5)15(23)24)28-16-8(17-6(2)19)12(25-3)10(21)7(4-18)27-16;/h5,7-14,16,18,20-22H,4H2,1-3H3,(H,17,19)(H,23,24);/q;+1/p-1/t5-,7+,8+,9-,10+,11?,12+,13-,14-,16-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.104