Learn More
Hialuronato de sodio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10134623 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10134623 5 g Frasco de vidrio 5 g
10491281 1 g Frasco de vidrio 1 g
11771371 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10134623 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 251770050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00€
    205.65€ / 5 g
    Ahorro 31.35€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 9067-32-7 | (C14H20NO11Na)n | 417.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9067-32-7
Fórmula molecular (C14H20NO11Na)n
Peso molecular (g/mol) 417.30
Número MDL MFCD00875848
Clave InChI YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Sinónimo hyaluronate tetrasaccharide, d0e9sz, 6-3-acetamido-2-6-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl oxy-5-hydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Nombre IUPAC Sodium hyaluronate
SMILES CC(=O)NC1C(OC2C(O)C(O)C(O-*)OC2C(=O)O[Na])OC(CO)C(O)C1O-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hyaluronate
Color Blanco a crema
pH 6.0 to 8.0 (0.5% aq. soln.)
Pérdida por secado 10% max. (500mg, 105°C, 6 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (On dry substance)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C14H20NO11Na)n
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,4796
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo