Learn More
Houttuyfonato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Houttuyfonate |
| CAS | 83766-73-8 |
| Fórmula molecular | C12H23NaO5S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Sodium 1-Hydroxy-3-oxo-1-Dodecanesulfonate, Sodium Neohouttuyfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24O5S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11(13)10-12(14)18(15,16)17;/h12,14H,2-10H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCCCCCCCCC(=O)CC(O)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;1-hidroxi-3-oxododecano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 302.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.1164 |